Learn More
Clorhidrato de licorina, TRC
Código de producto. 18061930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18061930 500 mg 500 miligramos
18052740 50 mg 50 miligramos
18090320 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18061930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL487550500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2188-68-3
Fórmula molecular C16 H17 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 323.7714
Sinónimo Licorin Hydrochloride, 3,3a-Didehydrolycoran-1α,2β-diol Hydrochloride, (1α,2β)- 3,12-Didehydro-9,10-[methylenebis(oxy)]-galanthan-1,2-diol, 2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol Hydrochloride, (1S,2S,12bS,12cS)-2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol
SMILES Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lycorine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0924