Learn More
MedChemExpress Lycorine hydrochloride
Código de producto. 16464807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464807 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16464807 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0289
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
MedChemExpress Lycorine hydrochloride is the main active ingredient of the herbal medicine derived from Lycoris radia and is also a melanoma vasculogenic inhibitor and has anti-tumor activity. Lycorine hydrochloride effectively inhibits mitotic proliferation of Hey1B cells (IC50 of 1.2 μM).
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 323.77 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 2188-68-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.35%
Solubilidad DMSO : 25 mg/mL (77.22 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (51.49 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo Autophagy∣Bacterial∣Virus Protease