Learn More
(+)-Liccopsamina N-óxido (>85%), TRC
Código de producto. 30011813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011813 5 mg 5 miligramos
30005775 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4875305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95462-15-0
Fórmula molecular C15 H25 N O6
Peso molecular (g/mol) 315.36
Sinónimo Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1R-[1α,7(2S*,3S*),7aβ]]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, [(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S,3S)- (9CI), Lycopsamine N-oxide
Nombre IUPAC [(7R,8R)-7-hidroxi-4-óxido-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizina-4-ium-1-il]metil (2S)-2-hidroxi-2-[(1S)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato
SMILES CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@@H](O)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lycopsamine N-oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-,16?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1682