Learn More
Lycopene, MedChemExpress
Código de producto. 16458938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458938 10 mg 10 miligramos
16454807 50 mg 50 miligramos
16431378 5 mg 5 miligramos
16413856 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16458938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0287
MedChemExpress Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables; exhibits antioxidant effects.
Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lycopene
CAS 502-65-8
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H56
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad THF : 5 mg/mL (9.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)C
Peso molecular (g/mol) 536.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.87
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation