Learn More
LY404039, MedChemExpress
Descripción
LY404039 is a potent, selective and orally active mGluR2 and mGluR3 agonist with Kis of 149 nM and 92 nM for recombinant human mGluR2 and mGluR3, respectively. LY404039 shows >100-fold selectivity for mGluR2/3 over other receptors/transproters. LY404039 has antipsychotic and anxiolytic effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY404039 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 635318-11-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H9NO6S |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | H2O : 5.2 mg/mL (22.11 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) ∣DMSO : 3.84 mg/mL (16.33 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C([C@]1(N)CS([C@@]2([H])[C@H](C(O)=O)[C@@]12[H])(=O)=O)O |
| Mostrar más |