Learn More
LY341495, MedChemExpress
Código de producto. 16440628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440628 5 mg 5 miligramos
16443766 25 mg 25 miligramos
16428188 10 mg 10 miligramos
16400366 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16440628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70059
MedChemExpress LY341495 is a metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist with IC50s of 21 nM, 14 nM, 7.8 μM, 8.2 μM, 170 nM, 990 nM, 22 μM for mGlu2, mGlu3, mGlu1a, mGlu5a, mGlu8, mGlu7, and mGlu4 receptors, respectively.
LY341495 is a metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist with IC50s of 21 nM, 14 nM, 7.8 μM, 8.2 μM, 170 nM, 990 nM, 22 μM for mGlu2, mGlu3, mGlu1a, mGlu5a, mGlu8, mGlu7, and mGlu4 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY341495
CAS 201943-63-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19NO5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (16.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H]1[C@H](C1)[C@@](N)(CC2C3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=CC=C4)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 353.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.37
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation