Learn More
LY3177833, MedChemExpress
Código de producto. 16489446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489446 50 mg 50 miligramos
16482748 10 mg 10 miligramos
16405497 5 mg 5 miligramos
16404216 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100023
MedChemExpress LY3177833 is a CDC7 and pMCM2 inhibitor with IC50 values of 3.3 nM and 290 nM, respectively.
LY3177833 is a CDC7 and pMCM2 inhibitor with IC50 values of 3.3 nM and 290 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY3177833
Forma física Solid
CAS 1627696-51-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12FN5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (96.99 mM)
SMILES O=C1N[C@@](C)(C2=NC=NC=C2F)C3=C1C=C(C4=CNN=C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 309.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.3
Porcentaje de pureza 99.76%