Learn More
LY2955303, MedChemExpress
Description
LY2955303 is a potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with a Ki of 1.09 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | LY2955303 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1433497-19-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H42N4O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 30 mg/mL (51.84 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CC(C)(C1=CC(C(C)(C)C)=CC(C2=CC(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=NN2C4=CC=C(C(N5CCN(C)CC5)=O)C=C4)=C1)C |
| Show More |