Learn More
LY2940094, MedChemExpress
Código de producto. 16453256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453256 25 mg 25 miligramos
16475626 100 mg 100 miligramos
16444838 10 mg 10 miligramos
16441097 50 mg 50 miligramos
16427587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114452
MedChemExpress LY2940094 (BTRX-246040) is a potent, selective and orally available nociceptin receptor (NOP receptor) antagonist with high affinity (Ki=0.105 nM) and antagonist potency (Kb=0.166 nM). LY2940094 reduces ethanol self-administration in animal models.
LY2940094 (BTRX-246040) is a potent, selective and orally available nociceptin receptor (NOP receptor) antagonist with high affinity (Ki=0.105 nM) and antagonist potency (Kb=0.166 nM). LY2940094 reduces ethanol self-administration in animal models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2940094
CAS 1307245-86-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23ClF2N4O2S
Cantidad 25 mg
Sinónimo BTRX-246040
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (86.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=CN=C1N2N=C(C)C(CN3CCC4(C5=C(C=C(Cl)S5)C(F)(F)CO4)CC3)=C2
Peso molecular (g/mol) 480.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.96
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation