Learn More
Invitrogen™ LY294002
Código de producto. 10180773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10180773 5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10180773 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PHZ1144
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
LY294002
LY294002 is a potent and specific cell-permeable inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase).
Format/Formulation: Lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
ID de gen (Entrez) 5294
Método de purificación TLC
Condiciones de envío Hielo seco
Inhibición o diana específica PI3-quinasa
Esterilidad No estéril
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Inhibidor
Propiedades del inhibidor Productos químicos
Peso molecular 307.4
Inhibidores Inhibidor de la quinasa (inhibidor de la PI 3-quinasa), inhibidor de la quinasa
Formulario Maciza