Learn More
LY2857785, MedChemExpress
Código de producto. 16475806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475806 100 mg 100 miligramos
16471307 50 mg 50 miligramos
16460156 2 mg 2 miligramos
16407797 5 mg 5 miligramos
16405078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12293
MedChemExpress LY2857785 is a type I reversible and competitive ATP kinase inhibitor against CDK9 (IC50 11 nM) and other transcription kinases CDK8 (IC50 16 nM), and CDK7 (IC50 246 nM).
LY2857785 is a type I reversible and competitive ATP kinase inhibitor against CDK9 (IC50 11 nM) and other transcription kinases CDK8 (IC50 16 nM), and CDK7 (IC50 246 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2857785
CAS 1619903-54-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H36N6O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (22.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=C2C=C(C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](NC5CCOCC5)CC4)=NC=C3)C=CC2=NN1C)C
Peso molecular (g/mol) 448.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.6
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease