Learn More
LY2828360, MedChemExpress
Código de producto. 16483137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483137 50 mg 50 miligramos
16477098 10 mg 10 miligramos
16457136 100 mg 100 miligramos
16429647 5 mg 5 miligramos
16423536 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16642A
MedChemExpress LY2828360 is a slowly acting but efficacious G protein-biased cannabinoid (CB2) agonist, inhibiting cAMP accumulation and activating ERK1/2 signaling.
LY2828360 is a slowly acting but efficacious G protein-biased cannabinoid (CB2) agonist, inhibiting cAMP accumulation and activating ERK1/2 signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2828360
CAS 1231220-79-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27ClN6O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (48.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCN(C2=C3N=C(C4=CC=CC=C4Cl)N(C5CCOCC5)C3=NC(C)=N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 426.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.94
Porcentaje de pureza 98.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation