Learn More
LY2795050, MedChemExpress
Código de producto. 16479307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16479307 5 mg 5 miligramos
16466886 100 mg 100 miligramos
16466758 10 mg 10 miligramos
16462837 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16479307
Marca: Medchem Express HY15708
MedChemExpress LY2795050 is a novel selective κ-opioid Receptor (KOR) antagonist (IC50=0.72 nM) and has the potential as a PET tracer to image KOR in vivo.
LY2795050 is a novel selective κ-opioid Receptor (KOR) antagonist (IC50=0.72 nM) and has the potential as a PET tracer to image KOR in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2795050
CAS 1346133-08-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22ClN3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC=CN=C4)CCC3)C=C2)C(Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 407.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.89
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation