Learn More
LY2794193, MedChemExpress
Código de producto. 16477647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477647 5 mg 5 miligramos
16451147 50 mg 50 miligramos
16435676 100 mg 100 miligramos
16424898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY119243
MedChemExpress LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM; hmGlu2 Ki=412 nM,EC50=47.5 nM).
LY2794193 is a highly potent and selective mGlu3 receptor agonist (hmGlu3 Ki=0.927 nM,EC50=0.47 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2794193
CAS 2173037-97-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N2O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (9.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.98 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH)
SMILES O=C([C@@]1(N)[C@]2([H])[C@@H](C(O)=O)[C@]2([H])[C@@H](NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)C1)O
Peso molecular (g/mol) 334.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.32
Porcentaje de pureza 95.46%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation