Learn More
LY2562175, MedChemExpress
Código de producto. 16490257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490257 50 mg 50 miligramos
16486617 5 mg 5 miligramos
16453898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103704
MedChemExpress LY2562175 is a potent and selective FXR agonist, with an EC50 of 193 nM.
LY2562175 is a potent and selective FXR agonist, with an EC50 of 193 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2562175
CAS 1103500-20-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27Cl2N3O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (115.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C)C2=C1C=CC(N3CCC(OCC4=C(C5CC5)ON=C4C6=C(Cl)C=CC=C6Cl)CC3)=C2)O
Peso molecular (g/mol) 540.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.44
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation