Learn More
LY2452473, MedChemExpress
Código de producto. 16491097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491097 50 mg 50 miligramos
16417597 5 mg 5 miligramos
16415636 100 mg 100 miligramos
16404848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114530
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2452473
CAS 1029692-15-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (166.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1CC(N(C2=C3C=C(C=C2)C#N)CC4=NC=CC=C4)=C3C1)OC(C)C
Peso molecular (g/mol) 374.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.44
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death