Learn More
LY2409881 trihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498608 10 mg 10 miligramos
16478456 100 mg 100 miligramos
16434487 50 mg 50 miligramos
16411068 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0788A
MedChemExpress LY2409881 trihydrochloride is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
LY2409881 trihydrochloride is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2409881 trihydrochloride
Forma física Solid
CAS 946518-60-1
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32Cl4N6OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (24.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C=C(C2=NC(NCCCN3CCN(C)CC3)=NC=C2Cl)S4)C4=CC=C1)NC5CC5.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 594.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.43
Porcentaje de pureza 98.92%