Learn More
LY2409881, MedChemExpress
Descripción
LY2409881 is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY2409881 |
| CAS | 946518-61-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H29ClN6OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 37 mg/mL (76.28 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C=C(C2=NC(NCCCN3CCN(C)CC3)=NC=C2Cl)S4)C4=CC=C1)NC5CC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 485.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.04 |
| Mostrar más |