Learn More
LY2365109 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16435747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435747 5 mg 5 miligramos
16434316 100 mg 100 miligramos
16433008 10 mg 10 miligramos
16429576 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16435747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100416A
MedChemExpress LY2365109 hydrochloride is a potent and selective GlyT1 inhibitor, with an IC50 of 15.8 nM for glycine uptake in cells over-expressing hGlyT1a.
LY2365109 hydrochloride is a potent and selective GlyT1 inhibitor, with an IC50 of 15.8 nM for glycine uptake in cells over-expressing hGlyT1a.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2365109 hydrochloride
CAS 1779796-27-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28ClNO5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (73.48 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CN(CCOC1=CC=C(C2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1C(C)(C)C)C.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 421.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.91
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death