Learn More
MedChemExpress LY2334737
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 389.39 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99.02% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.81 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 892128-60-8 |