Learn More
LY2119620, MedChemExpress
Código de producto. 16489427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489427 5 mg 5 miligramos
16473506 25 mg 25 miligramos
16442957 50 mg 50 miligramos
16436976 100 mg 100 miligramos
16436898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15885
MedChemExpress LY2119620 is a high-affinity muscarinic M2/M4 receptor agonist.
LY2119620 is a high-affinity muscarinic M2/M4 receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2119620
CAS 886047-22-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24ClN5O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 67.5 mg/mL (154.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C(NC2CC2)=O)SC3=C1C(C)=C(Cl)C(OCC(N4CCN(C)CC4)=O)=N3
Peso molecular (g/mol) 437.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.94
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation