Learn More
LY2109761, MedChemExpress
Código de producto. 16487707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487707 5 mg 5 miligramos
16455746 100 mg 100 miligramos
16444978 10 mg 10 miligramos
16411227 50 mg 50 miligramos
16411036 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12075
MedChemExpress LY2109761 is an orally active, selective TGF-β receptor type I/II inhibitor with Kis of 38 nM and 300 nM, respectively.
LY2109761 is an orally active, selective TGF-β receptor type I/II inhibitor with Kis of 38 nM and 300 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY2109761
CAS 700874-71-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27N5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (56.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES N12N=C(C(C3=C4C=CC(OCCN5CCOCC5)=CC4=NC=C3)=C1CCC2)C6=NC=CC=C6
Peso molecular (g/mol) 441.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease