missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6G Rat anti-Mouse, PE, Clone: 1A8, BD

Código de producto. 15810779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15810779 25 μg cada uno
15886658 0.2 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15810779 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 561104

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The 1A8 monoclonal antibody specifically binds to Ly-6G, a 21-25-kDa glycosyolphosphatidylinositol-anchored protein. In the bone marrow, Ly-6G is expressed on the majority of the largest cells, which are predominantly granulocytes, and not on lymphoid or erythroid cells. In the periphery, it is expressed on granulocytes. The RB6-8C5 monoclonal antibody recognizes both Ly-6G and Ly-6C and blocks the binding of mAb 1A8 to Ly-6G.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ly-6G
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1A8
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Descripción Ly6g; Lymphocyte antigen 6G; Lymphocyte antigen 6 complex, locus G; Gr1
Formulación Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Ly-6G-transfected EL4J cell line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.