missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ly-6G Monoclonal Antibody (1A8-Ly6g), Brilliant Violet™ 786, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30019543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30019543 25 μg 25 microgramos
30019226 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019543 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 417966880

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Ly-6G Monoclonal antibody specifically detects Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry

Ly6G (Lymphocyte antigen 6 complex locus G6D) is a component of the myeloid differentiation antigen Gr-1, together with Ly6C. The Ly6G protein has a molecular weight of approximately 21-25 kDa and is expressed by myeloid derived cells in the bone marrow. Ly6G is a good marker for detection of peripheral neutrophils, monocytes and granulocytes. Expression of Gr-1 in bone marrow correlates with granulocyte differentiation and maturation. The physiological role of Ly6G remains unclear but studies have shown its involvement in anti-tumor response, and studies with neutrophils suggest that Ly6G ligation may have an inhibitory effect on local immune responses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ly-6G
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1A8-Ly6g
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 786
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Ly6g
N.º de referencia del gen P35461
Alias de gen Gr1; Gr-1; Ly6g; Ly-6G; ly-6G.1; lymphocyte antigen 6 complex, locus G; lymphocyte antigen 6G
Símbolos de los genes Ly6g
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 546644
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.