Learn More
Ly-49H Mouse anti-Mouse, BV750, Clone: 3D10, BD Biosciences™
Descripción
Ly-49H Monoclonal antibody specifically detects Ly-49H in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ly-49H |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3D10 |
| Conjugado | Brilliant Violet 750 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | Ly49h; Lymphocyte antigen 49H; Klra8; Cmv1; Cmv-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse Ly-49A/H Transfected Cell Line |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |