Learn More
Ly-49D Rat anti-Mouse, BV750, Clone: 400000, BD Biosciences™
Descripción
Ly-49D Monoclonal antibody specifically detects Ly-49D in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ly-49D |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 400000 |
| Conjugado | Brilliant Violet 750 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | Ly49d; Ly-49d; Klra4; Chok |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Not Reported |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |