Learn More
LY 487379 Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-trifluoro-N-[4-(2-methoxyphenoxy)phenyl]-N-(pyridin-3-ylmethyl)ethanesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 353229-59-1 |
| Fórmula molecular | C21 H19 F3 N2 O4 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | LY 487379 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19F3N2O4S.ClH/c1-29-19-6-2-3-7-20(19)30-18-10-8-17(9-11-18)26(14-16-5-4-12-25-13-16)31(27,28)15-21(22,23)24;/h2-13H,14-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccccc1Oc2ccc(cc2)N(Cc3cccnc3)S(=O)(=O)CC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-[4-(2-metoxifenoxi)fenil]-N-(piridin-3-ilmetil)etanosulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 488.908 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.078 |