Learn More
Tocris Bioscience™ LY 379268
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001330 10 mg 10 miligramos
18024072 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001330 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2453/10
Highly selective group II mGlu agonist
LY 379268 is a highly selective group II mGlu receptor agonist (EC50 values are 2.69 and 4.48 nM for hmGlu2 and hmGlu3 respectively) that displays > 80-fold selectivity over group I and group III receptors. Provides protection against NMDA-mediated cell death in vitro and offers almost complete protection against CA1 hippocampal damage following global ischemia in gerbils. Orally and systemically active. LY379268 disodium salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191471-52-0
Fórmula molecular C7H9NO5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 379268
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.15
Pureza >99%
Peso molecular 187.151
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.