Learn More
LY 368962, TRC
Código de producto. 30483380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483380 100 mg 100 miligramos
30474124 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL486700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193281-05-9
Fórmula molecular C19 H21 N5 O7
Peso molecular (g/mol) 431.4
Sinónimo L-Glutamic acid, N-[4-[3-(2,4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)-3-oxopropyl]benzoyl]-, (2S)-2-[[4-[3-(2,6-Diamino-4-oxo-1H-pyrimidin-5-yl)-3-oxo-propyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[3-(2,6-diamino-4-oxo-1H-pirimidina-5-il)-3-oxopropil]benzoil]amino]pentanedioico
SMILES NC1=NC(=O)C(=C(N)N1)C(=O)CCc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 368962
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N5O7/c20-15-14(17(29)24-19(21)23-15)12(25)7-3-9-1-4-10(5-2-9)16(28)22-11(18(30)31)6-8-13(26)27/h1-2,4-5,11H,3,6-8H2,(H,22,28)(H,26,27)(H,30,31)(H5,20,21,23,24,29)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.1441