Learn More
LY 368962 Éster dimetílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[3-(2,6-Diamino-1,4-dihydro-4-oxo-5-pyrimidinyl)-3-oxopropyl]benzoyl]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 1798887-66-7 |
| Fórmula molecular | C21H25N5O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[4-[3-(2,6-Diamino-1,4-dihydro-4-oxo-5-pyrimidinyl)-3-oxopropyl]benzoyl]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N5O7/c1-32-15(28)10-8-13(20(31)33-2)24-18(29)12-6-3-11(4-7-12)5-9-14(27)16-17(22)25-21(23)26-19(16)30/h3-4,6-7,13H,5,8-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H5,22,23,25,26,30)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC)CC[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(CCC(C2=C(N)NC(N)=NC2=O)=O)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | dimetil (4-(3-(2,6-diamino-4-oxo-1,4-dihidropirimidin-5-il)-3-oxopropil)benzoil)-L-glutamato |
| Peso molecular (g/mol) | 459.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 459.18 |