Learn More
LY 345899, MedChemExpress
Código de producto. 16483648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483648 10 mg 10 miligramos
16446387 5 mg 5 miligramos
16444736 100 mg 100 miligramos
16420047 50 mg 50 miligramos
16402816 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101943
MedChemExpress LY 345899 is a Folate analog and is a methylene tetrahydrofolate dehydrogenase (MTHFD1; DC301) and MTHFD2 inbhibitor with IC50 values of 96 nM and 663 nM, respectively and a Ki of 18 nM for MTHFD1.
LY 345899 is a Folate analog and is a methylene tetrahydrofolate dehydrogenase (MTHFD1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 345899
Forma física Solid
CAS 10538-99-5
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N7O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (265.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(N2C(N3C4=C(NC(N)=NC4=O)NCC3C2)=O)C=C1)=O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 471.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.42
Porcentaje de pureza 98.0%