Learn More
Tocris Bioscience™ LY 344864 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18035352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18035352 10 mg 10 miligramos
18014382 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18035352 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2451/10
Potent and selective 5-HT1F agonist
Potent, selective 5-HT1F receptor agonist (EC50 = 3 nM). Displays > 80-fold selectivity over other 5-HT receptors (Ki values are 0.006, 0.53, 0.55, 0.56, 1.42, 1.70, 3.50, 3.94 and 4.85 μM for 5-HT1F, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT2A and 5-HT7 receptors respectively). Inhibits neurogenic dural inflammation in vivo following i.v. and oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217756-94-9
Fórmula molecular C21H23ClFN3O
Spécification
Nombre del producto químico o material LY 344864 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.88
Pureza >99%
Peso molecular 387.883
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.