Learn More
LY-338979, TRC
Código de producto. 30475102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475102 1 mg 1 miligramo
30474610 25 mg 25 miligramos
30469101 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4866501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193281-00-4
Fórmula molecular C20 H21 N5 O7
Peso molecular (g/mol) 443.41
Sinónimo N-[4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid, LY 338979
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4,6-dióxo-5,7-dihidro-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoiloamino]pentanedioico
SMILES NC1=NC2=C(C(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)N2)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY-338979
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21N5O7/c21-20-24-15-14(18(30)25-20)11(17(29)23-15)6-3-9-1-4-10(5-2-9)16(28)22-12(19(31)32)7-8-13(26)27/h1-2,4-5,11-12H,3,6-8H2,(H,22,28)(H,26,27)(H,31,32)(H4,21,23,24,25,29,30)/t11?,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1441
Porcentaje de pureza >95%