Learn More
LY-338979 Éster dimetílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester |
| CAS | 1320346-45-9 |
| Fórmula molecular | C22H25N5O7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | LY-338979 Dimethyl Ester, N-[4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25N5O7/c1-33-15(28)10-9-14(21(32)34-2)24-18(29)12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-16-17(25-19(13)30)26-22(23)27-20(16)31/h3-4,6-7,13-14H,5,8-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H4,23,25,26,27,30,31)/t13?,14-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(CCC2C(=O)NC3=C2C(=O)N=C(N)N3)cc1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihidro-1H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 471.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.1754 |