Learn More
Tocris Bioscience™ LY 310762 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18013842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18013842 10 mg 10 miligramos
18035512 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18013842 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3078/10
Selective 5-HT1D antagonist
5-HT1D-preferring receptor antagonist (EC50 = 31 nM). Displays no activity on 5-HT transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192927-92-7
Fórmula molecular C24H28ClFN2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 310762 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.94
Pureza >98%
Peso molecular 430.948