missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY 303511 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200100778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16496708 10 mg 10 miligramos
16459267 5 mg 5 miligramos
16412797 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16496708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15643A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LY 303511 hydrochloride is a structural analogue of LY294002. LY303511 does not inhibit PI3K. LY303511 enhances TRAIL sensitivity of SHEP-1 neuroblastoma cells. LY303511 reversibly blocks K+ currents (IC50=64.6±9.1 μM) in MIN6 insulinoma cells.

LY 303511 hydrochloride is a structural analogue of LY294002. LY303511 does not inhibit PI3K. LY303511 enhances TRAIL sensitivity of SHEP-1 neuroblastoma cells. LY303511 reversibly blocks K+ currents (IC50=64.6±9.1 μM) in MIN6 insulinoma cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LY 303511 hydrochloride
CAS 2070014-90-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19ClN2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (72.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(N2CCNCC2)OC3=C(C4=CC=CC=C4)C=CC=C13.Cl
Peso molecular (g/mol) 342.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.82
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.