Learn More
LY 303511 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496708 10 mg 10 miligramos
16459267 5 mg 5 miligramos
16412797 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15643A
MedChemExpress LY 303511 hydrochloride is a structural analogue of LY294002. LY303511 does not inhibit PI3K. LY303511 enhances TRAIL sensitivity of SHEP-1 neuroblastoma cells. LY303511 reversibly blocks K+ currents (IC50=64.6±9.1 μM) in MIN6 insulinoma cells.
LY 303511 hydrochloride is a structural analogue of LY294002. LY303511 does not inhibit PI3K. LY303511 enhances TRAIL sensitivity of SHEP-1 neuroblastoma cells. LY303511 reversibly blocks K+ currents (IC50=64.6±9.1 μM) in MIN6 insulinoma cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 303511 hydrochloride
CAS 2070014-90-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19ClN2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (72.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(N2CCNCC2)OC3=C(C4=CC=CC=C4)C=CC=C13.Cl
Peso molecular (g/mol) 342.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.82
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease