Learn More
Tocris Bioscience™ LY 2955303
Descripción
LY 2955303 is a high affinity and selective RARγ antagonist (Ki values are 1.1 nM, >1.7 μM and >2.9 μM for RARγ, RARα and RARβ respectively). Displays analgesic efficacy in a mouse model of osteoarthritis-like joint pain.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[5-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazol-3-yl]benzoic acid |
| CAS | 1433497-19-8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Solubilidad | Soluble to 20 mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C36H42N4O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 578.74 |
| Tipo de producto | Antagonist |
| Pureza | 98% |