Learn More
LY 294002, TRC
Código de producto. 30482794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482794 5 mg 5 miligramos
30480284 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4865905MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154447-36-6
Fórmula molecular C19H17NO3
Peso molecular (g/mol) 307.34
Sinónimo NSC 697286, SF 1101, 8-Phenyl-2-(morpholin-4-yl)-chromen-4-one, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one
SMILES COC(=O)C[C@@H](Br)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 294002
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2