Learn More
Tocris Bioscience™ LY 288513
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18094362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18094362 10 mg 10 miligramos
18045362 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18094362 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1524/10
Selective CCK2 antagonist
Selective CCK2 receptor antagonist (IC50 values are 16 and > 30,000 nM for CCK2 and CCK1 respectively). Displays anxiolytic and antipsychotic properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147523-65-7
Fórmula molecular C22H18BrN3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY 288513
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.3
Pureza >98%
Peso molecular 436.309