Learn More
Tocris Bioscience™ LY 266097 hydrochloride
Descripción
Selective 5-HT2B receptor antagonist (pKi = 9.3). More than 100-fold selective over 5-HT2A and 5-HT2C. Attenuates amphetamine-induced locomotion in the rat.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY 266097 hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.33 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 407.335 |