Learn More
R&D Systems™ LY 2389575 hydrochloride
Descripción
LY 2389575 hydrochloride is a selective negative allosteric modulator of mGlu3 (IC50 = 190 nM). Exhibits > 65-fold selectivity for mGlu3 over other mGlu receptors. Abolishes the neuroprotective action of LY 379268 against amyloid β toxicity in mixed cortical neuronal and astrocyte cell cultures.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >98% |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | LY 2389575 hydrochloride |
| Peso molecular | 438.58 |
| Línea de productos | Tocris |
| Inhibidores | LY 2389575 hydrochloride |
Para uso exclusivo en investigación