Learn More
Tocris Bioscience™ LY 2119620
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18747736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18747736 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18747736 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6964/50
Positive allosteric modulator of M2 and M4 receptors
LY 2119620 is a positive allosteric modulator of M2 and M4 muscarinic receptors. Potentiates activity of agonist at receptor in G protein-coupled functional assay. Cooperativity factor, α = 19.5 and 79.4 for M2 and M4 in presence of ACh, respectively. Binds in extracellular site.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-4-methyl-6-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethoxy]-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
CAS 886047-22-9
Cantidad 50 mg
Objetivo mAChR M4 Modulators
Fórmula molecular C19H24ClN5O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 6060
Pureza 98%