Learn More
R&D Systems™ LY 2087101
Descripción
Allosteric potentiator of α7, α4β2 and α4β4 nAChRs; displays selectivity against α3β4 nAChRs. Thought to potentiate agonist-evoked α7 responses by binding within the nAChR transmembrane region.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY 2087101 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.39 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 318.384 |