Learn More
LXH254, MedChemExpress
Código de producto. 16493126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493126 25 mg 25 miligramos
16457277 5 mg 5 miligramos
16440867 50 mg 50 miligramos
16414568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112089
MedChemExpress LXH254 is a potent, selective, orally active, type II BRAF and CRAF inhibitor, with IC50 values of 0.072 and 0.21 nM against CRAF and BRAF, respectively.
LXH254 is a potent, selective, orally active, type II BRAF and CRAF inhibitor, with IC50 values of 0.072 and 0.21 nM against CRAF and BRAF, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LXH254
CAS 1800398-38-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25F3N4O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (199.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(NC(C2=CC(C(F)(F)F)=NC=C2)=O)C=C1C3=CC(N4CCOCC4)=NC(OCCO)=C3
Peso molecular (g/mol) 502.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.49
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease