Learn More
LX7101, MedChemExpress
Código de producto. 16495278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495278 10 mg 10 miligramos
16461487 50 mg 50 miligramos
16457997 5 mg 5 miligramos
16430176 2 mg 2 miligramos
16425946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12659
MedChemExpress LX7101 is a potent inhibitor of LIMK and ROCK2 with IC50 values of 24, 1.6 and 10 nM for LIMK1, LIMK2 and ROCK2, respectively; also inhibits PKA with an IC50 less than 1 nM.
LX7101 is a potent inhibitor of LIMK and ROCK2 with IC50 values of 24, 1.6 and 10 nM for LIMK1, LIMK2 and ROCK2, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LX7101
CAS 1192189-69-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29N7O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (332.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCC1(C(NC2=CC(OC(N(C)C)=O)=CC=C2)=O)CCN(C3=C4C(NC=C4C)=NC=N3)CC1
Peso molecular (g/mol) 451.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.52
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid