Learn More
LX2343, MedChemExpress
Descripción
LX2343 is a BACE1 enzyme inhibitor with an IC50 value of 11.43±0.36 μM. LX2343 acts as a non-ATP competitive PI3K inhibitor with an IC50 of 15.99±3.23 μM. LX2343 stimulates autophagy in its promotion of Aβ clearance.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LX2343 |
| CAS | 333745-53-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H19ClN2O6S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.57 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(OCO2)C2=C1)CN(C3=CC(Cl)=CC=C3OC)S(=O)(C4=CC=CC=C4)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 474.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.91 |
| Mostrar más |