Learn More
LX-1031, MedChemExpress
Código de producto. 16493346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493346 25 mg 25 miligramos
16486086 100 mg 100 miligramos
16485508 10 mg 10 miligramos
16441687 50 mg 50 miligramos
16428227 5 mg 5 miligramos
16400196 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16493346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13041
MedChemExpress LX-1031 is a potent, orally available tryptophan 5-hydroxylase (TPH) inhibitor that reduces serotonin (5-HT) synthesis peripherally.
LX-1031 is a potent, orally available tryptophan 5-hydroxylase (TPH) inhibitor that reduces serotonin (5-HT) synthesis peripherally.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LX-1031
CAS 945976-76-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H25F3N4O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (63.14 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(C=C2)C[C@@H](C(O)=O)N)=CC(O[C@H](C3=CC=C(C4=CC(OC)=CC=C4)C=C3)C(F)(F)F)=N1
Peso molecular (g/mol) 538.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.52
Porcentaje de pureza 98.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation