Learn More
LW6, MedChemExpress
Código de producto. 16495798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495798 10 mg 10 miligramos
16473376 25 mg 25 miligramos
16421957 50 mg 50 miligramos
16408477 5 mg 5 miligramos
16406276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13671
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LW6
CAS 934593-90-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo HIF-1α inhibitor LW8
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 17.24 mg/mL (39.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(O)C(NC(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 435.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death