Learn More
Nabertherm Horno de incineración LVT 9/11/B510
Produktkod. 18080110 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacidad (métrico):
9 L
Förpackningsstorlek:
cada uno
Produktkod. Capacidad (métrico) Förpackningsstorlek
18080110 9 L cada uno
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18080110 Leverantör Nabertherm Leverantörsnummer LV095H11NL
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Visa alla kampanjer
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Horno de incineración con puerta abatible o elevable hasta 1100 °C
El horno de incineración LV(T) está diseñado especialmente para procesos de incineración a 1050 °C en el laboratorio. Las aplicaciones incluyen la determinación de la pérdida en el encendido, la incineración de alimentos y plásticos para el posterior análisis de sustancias. Un sistema especial de aire fresco y de extracción garantiza que el aire se renueve 6 veces por minuto para que siempre haya suficiente oxígeno para el proceso de incineración. El aire entrante pasa por el horno de calentamiento y se precalienta para garantizar una buena uniformidad de temperatura.
Equipamiento estándar:
  • Tmáx 1100 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Placas de calentamiento cerámicas con elemento calefactor integral que está protegido y es fácil de sustituir
  • Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
  • Buena uniformidad de temperatura gracias al precalentamiento del aire entrante, uniformidad de temperatura según DIN 17052-1 hasta +/- 10 °C °en el área de trabajo vacía definida (a partir de 550 °C)
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE n.º 1272/2008 (CLP)
  • Adecuado para muchos procesos de incineración estandarizados según ISO , ASTM , EN y DIN
  • Puerta abatible opcional (LV) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta elevadora (LVT) con la superficie caliente orientada en dirección opuesta al operador.
  • Controlador con operación táctil B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB
Specifikationer
Capacidad (métrico) 9 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Ashing Furnace
Tensión 220/240 V
Produkttitel
Välj ett problem
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.